SML3091
Irresistin-16
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
7H-Pyrrolo[3,2-f]quinazoline-1,3-diamine,7-([1,1?-biphenyl]-4-ylmethyl), IRS-16
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(N)=NC2=C1C3=C(C=C2)N(CC4=CC=C(C=C4)C5=CC=CC=C5)C=C3
InChI
1S/C23H19N5/c24-22-21-18-12-13-28(20(18)11-10-19(21)26-23(25)27-22)14-15-6-8-17(9-7-15)16-4-2-1-3-5-16/h1-13H,14H2,(H4,24,25,26,27)
InChI key
CKQXMSDRDDHCOR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)