Merck
SML3066
Sigma-Aldrich
PFI-6N
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-Cyclopentyl-5-(4-(dimethylcarbamoyl)-3-hydroxyphenyl)-N-methylisoxazole-3-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H23N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
357.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C(C=C(C=C1)C2=CC(C(N(C3CCCC3)C)=O)=NO2)O)N(C)C
InChI key
CKEICVFLYGXFOP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PFI-6N is a structurally similar negative control compound for PFI-6 a potent and selective inhibitor of MLLT1/3.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)