SML3006
ICCB-19 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-Cycloheptyl-2-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)thio]acetamide hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1CCCCCC1)CSC2=NCCN2.Cl
InChI key
TZICOTBZKPHMMK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)