SML2640
YZ129
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(6-Isoquinolinylamino)-1,2-naphthalenedione, 4-(Isoquinolin-6-ylamino)naphthalene-1,2-dione, YZ-129, YZ129
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint brown-red to dark red
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c3cc4c(cncc4)cc3)C1=CC(=O)C(=O)c2c1cccc2
InChI key
NYDMVPHEEBVAHT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)