SML1461
Kyotorphin acetate salt
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2S)-2-[[(2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid acetate salt, KTP, L-tyrosyl-L-arginine acetate salt, Tyr-Arg acetate salt, Tyrosyl-Arginine acetate salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
H2O: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC(NCCC[C@@H](C(O)=O)NC([C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1)=O)=N.C
InChI
1S/C15H23N5O4.CH4/c16-11(8-9-3-5-10(21)6-4-9)13(22)20-12(14(23)24)2-1-7-19-15(17)18;/h3-6,11-12,21H,1-2,7-8,16H2,(H,20,22)(H,23,24)(H4,17,18,19);1H4/t11-,12-;/m0./s1
Clave InChI
KTMKVRFTDZZFFE-FXMYHANSSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)