SML0618
NSC697923
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Nitro-5-tosylfuran, 2-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-5-nitro-Furan
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(c2[o]c(cc2)[N+](=O)[O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C11H9NO5S/c1-8-2-4-9(5-3-8)18(15,16)11-7-6-10(17-11)12(13)14/h2-7H,1H3
InChI key
GAUHIPWCDXOLCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)