SCP0099
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Caspase Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)