Documentos clave
SAB5700648
Sigma-Aldrich
Anti-IL17A antibody produced in rabbit
Sinónimos:
CTLA-8, CTLA8, IL-17, IL-17A, IL17, IL17A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
17
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
1.68 mg/ml
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IL17A(3605)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a proinflammatory cytokine produced by activated T cells. This cytokine regulates the activities of NF-kappaB and mitogen-activated protein kinases. This cytokine can stimulate the expression of IL6 and cyclooxygenase-2 (PTGS2/COX-2), as well as enhance the production of nitric oxide (NO). High levels of this cytokine are associated with several chronic inflammatory diseases including rheumatoid arthritis, psoriasis and multiple sclerosis.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 24-155 of human IL17A (NP_002181.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)