PZ0394
PF-05212377 succinate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Methyl-1-(phenylsulfonyl)-4-piperazin-1-yl-1H-benzimidazole, succinate salt, PF 05212377 succinate, PF 5212377 succinate, PF-5212377 succinate, PF05212377 succinate, PF5212377 succinate, SAM-760 succinate, WYE-103760 succinate
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)