M303000
CUTAG CPG
pore size 500 Å, 30-40 μmol/g
Sinónimos:
CUTAG CPG
Legal Information
This product is covered by US Patent 7,202,264 owned by Isis Pharmaceuticals, Inc.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?