Documentos clave
CLS4868
Corning® universal fit pipet tips
100-1000 μL universal fit bulk packed pipet tips, blue, non-sterile, 1000 tips/bag, 1000 tips/case
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC Code:
41121600
NACRES:
NB.01
material
blue tip
polypropylene
sterility
non-sterile
feature
DNA free: no
RNase free: no
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
Bulk Pack
packaging
bag of 1000
case of 1000
manufacturer/tradename
Corning 4868
volume range
100-1000 μL
General description
Corning® Universal Fit Pipet Tips
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
  • Reliable fit with all major brand pipettors
  • Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
  • Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Ver todo