Merck
C0456
Sigma-Aldrich
Cytidine 5′-diphos­pho­etha­nol­amine sodium salt
≥97%
About This Item
Fórmula lineal:
C11H19N4O11P2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
468.23
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
assay
≥97%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].NCCOP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1O)N2C=CC(N)=NC2=O
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)