Documentos clave
BUA444-EP
Buckets for Eppendorf® A-4-44 Rotor
(2 x 50 mL conical tubes), pack of 2
Sinónimos:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
UNSPSC Code:
41103910
feature
Holds 2 x 50 mLcentrifuge tubes
packaging
pack of 2
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022637452 (NA)
Eppendorf® 5804706005 (EU)
technique(s)
centrifugation: suitable
capacity
(2 x 50 mL conical tubes)
compatibility
for use with Rotor A-4-44
Categorías relacionadas
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)