Merck
W338020
Sigma-Aldrich
Ácido linoleico
≥95%, FG
Sinónimos:
Ácido cis-9,cis-12-octadecadienoico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
280.45
Beilstein/REAXYS Number:
1727101
EC Number:
Council of Europe no.:
694
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
organoleptic:
faint; fatty
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
biological source:
peanut oil
synthetic
agency:
follows IFRA guidelines
food allergen:
peanuts
biological source
peanut oil
synthetic
Quality Level
grade
FG
Fragrance grade
Halal
agency
follows IFRA guidelines
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 184.1065
assay
≥95%
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
peanuts
fragrance allergen
no known allergens
organoleptic
faint; fatty
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI key
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Biochem/physiol Actions
El ácido linoleico aumenta la proliferación celular y la expresión génica del receptor activado por proliferadores peroxisómicos tipo alfa, PPARα, y sus genes de interés, como el de la acil-CoA oxidasa en hepatocitos primarios de pato .
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)