236756
Silica gel Inorganic Sorbent
Davisil grade 710, 1000-1400 mesh
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Gel de sílice, pore size 50-76 Å, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Ensayo
99%
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
superficie
475-560 m2/g
Matriz
Silica
grupo activo de la matriz
silica
tam. prom. pieza
10.0-14.0 μm
tamaño de poro
0.7-0.9 cm3/g pore volume
50-76 Å
pH
6.0-7.0 (5% in slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?