Merck
21749
Agujas Hamilton® para jeringas LT y TLL
KEL-F hub (KF), needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
22s ga (bevel tip)
Características
KEL-F hub (KF)
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 90138
aguja L
51 mm (2 in.)
compatibilidad
for use with Hamilton LT and TLL
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)