Documentos clave
21748-U
Agujas Hamilton® para jeringas LT y TLL
Metal Hub (N), needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
22s ga (bevel tip)
Características
Metal Hub (N)
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 90038
aguja L
51 mm (2 in.)
compatibilidad
for use with Hamilton LT and TLL
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)