Documentos clave
ZLXM0D150
Milli-Q
Módulo de electrodesionización (EDI) Elix®
Water Purification by Electrodeionization (EDI) at 150 L/hr
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
material
resin (Mixed bed ion-exchange resin)
feature
removes remaining ions by electrodeionization
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Elix®
parameter
150 L/hr flow rate
compatibility
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HX
General description
El módulo de electrodesionización (EDI) Elix® está diseñado para desionizar continuamente el agua después de la ósmosis inversa (RO). El módulo Elix® ayuda a suministrar agua purificada de calidad superior de forma constante y fiable, sin mantenimiento, a un caudal de 150 l/h.
Application
El agua de tipo II producida después del tratamiento con RO-EDI satisface los requisitos de muchas aplicaciones generales de laboratorio (por ejemplo, preparación de muestras, preparación de tampones y reactivos, lavado de material de vidrio) y como alimentación para equipos e instrumentos (por ejemplo, autoclaves, lavavajillas, cámaras de pruebas de estabilidad y resistencia a la intemperie, analizadores clínicos y equipos de tinción de portaobjetos, generadores de hidrógeno y sistemas de agua ultrapura).
Features and Benefits
  • Pieza de repuesto original para el módulo de EDI Elix® - ZLXM0D150
  • Contiene resina de intercambio iónico de lecho mixto.
  • Elimina eficazmente los iones que quedan en el agua purificada mediante RO para producir agua purificada de calidad constante, independientemente de la calidad del agua de abastecimiento (conductividad, niveles de CO2 ) o el rendimiento del cartucho de ósmosis inversa.
  • Elimina la necesidad de peligrosos procedimientos de regeneración química, de costosas sustituciones de las resinas, de cambio de cartuchos DI o adición de descalcificadores.
  • Reduce el tiempo de mantenimiento, garantizando unos costes de funcionamiento bajos y predecibles.
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany