XX6700034
Tubo de PVC de 3 metros con 9,5 mm de diámetro interno
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Productos recomendados
material
PVC tubing
Quality Level
parameter
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
I.D.
9.5 mm (0.375 in.)
L
3 m (10 ft)
305 cm
shipped in
ambient
General description
Los portafiltros en línea se utilizan habitualmente para ultralimpiar líquidos o gases en línea mediante filtración a presión. Basta con abrir la carcasa para cambiar el filtro sin alterar la tubería conectada.
& Características y beneficios:
•Conexiones en espiga en ambos extremos para una fácil instalación
•Botones grandes y fáciles de agarrar con la mano
Número de referencia Descripción
XX4304700 Portafiltro en línea de 47 mm
Piezas de repuesto
XX1104715 Rejilla de soporte, 47 mm, polipropileno
XX4304701 Junta tórica (2-131), silicona
XX4304704 Adaptador de manguera, 1/4 pulg. NPTF a 5/16 pulg. DI, polipropileno
XX4304705 Perillas de mano
Accesorios
XX4304702 Junta tórica, (2-131), fluoroelastómero
XX4304707 Rejilla de soporte de acero inoxidable, 47 mm
XX6200006P Pinzas de filtro, extremo romo, acero inoxidable
XX6700034 Tubo de PVC de 3 metros con diámetro interno de 9,5 mm
& Características y beneficios:
•Conexiones en espiga en ambos extremos para una fácil instalación
•Botones grandes y fáciles de agarrar con la mano
Número de referencia Descripción
XX4304700 Portafiltro en línea de 47 mm
Piezas de repuesto
XX1104715 Rejilla de soporte, 47 mm, polipropileno
XX4304701 Junta tórica (2-131), silicona
XX4304704 Adaptador de manguera, 1/4 pulg. NPTF a 5/16 pulg. DI, polipropileno
XX4304705 Perillas de mano
Accesorios
XX4304702 Junta tórica, (2-131), fluoroelastómero
XX4304707 Rejilla de soporte de acero inoxidable, 47 mm
XX6200006P Pinzas de filtro, extremo romo, acero inoxidable
XX6700034 Tubo de PVC de 3 metros con diámetro interno de 9,5 mm
Application
Accesorios para los portafiltros para la preparación de la muestra.
Preparation Note
Método de esterilización
No esterilizable en autoclave
No esterilizable en autoclave
Protocolos
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.