Documentos clave
SYMBTBG01
Millipore
Tubo de desagüe de silicona 
Accessory for Steritest® Symbio pumps, 1.5 meters
Sinónimos:
Manguera
About This Item
UNSPSC Code:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
material
silicone
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
manufacturer/tradename
Steritest®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Compact Pump
for use with Steritest® Equinox Isofit Pump
for use with Steritest® Equinox Pump
for use with Steritest® Integral Pump
standard for VHP
shipped in
ambient
General description
El tubo de drenaje de silicona es un accesorio para las bombas STERITEST® Symbio. Un extremo del tubo de drenaje se conecta a la bandeja de drenaje de la bomba y el otro extremo se coloca directamente en el contenedor de residuos o el desagüe de la superficie del aislador (según la versión de la bomba). Se puede esterilizar en autoclave (121 °C durante 30 minutos o 134 °C durante 10 minutos).
Application
El tubo de drenaje de silicona es un accesorio para las bombas STERITEST® Symbio y se utiliza para la eliminación de líquidos.
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany