Documentos clave
SPR08SIA1
Milli-Q
Módulo de purificación SmartPak® DQ8
For Direct-Q® 8 Water Purification Systems
Sinónimos:
Módulo de purificación SmartPak®
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
SmartPak®
resistivity
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
compatibility
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
shipped in
ambient
General description
El módulo de purificación SmartPak® DQ8 contiene una combinación de medios de purificación selectivos para producir agua purificada y agua ultrapura directamente del agua del grifo. El SmartPak® DQ3 es un cartucho doble todo en uno que elimina las trazas de impurezas del agua del grifo. El primer cartucho combina medios de pretratamiento y una membrana de ósmosis inversa (RO). El segundo cartucho contiene resinas de intercambio iónico. Este módulo contiene también las exclusivas Jetpore®, resinas de intercambio iónico de lecho mixto de calidad ultrapura. para producir agua purificada y ultrapura directamente del agua del grifo. El SmartPak® debe sustituirse periódicamente durante el mantenimiento del sistema. Para usar con los sistemas de Direct-Q® 8.
Application
Este módulo elimina una amplia variedad de contaminantes del (compuestos orgánicos, iones, partículas...).
Features and Benefits
  • Fungible genuino para la sustitución del módulo de purificación SmartPak® DQ8 SPR08SIA1
  • Solución de agua ultrapura fiable y asequible.
  • Pretratamiento (carbón activado y filtro de profundidad).
  • Cartucho de ósmosis inversa.
  • Carbón activado sintético.
  • Resinas de intercambio iónico nuevas.
  • Certificado de calidad disponible en línea.
Legal Information
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany