Documentos clave
SIPK0SIA1
Milli-Q
Cartucho de purificación SimpliPak® 1
For Simplicity® water purification systems with Elix® / RO / distilled water feed
Sinónimos:
Cartucho de purificación SimpliPak®
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Quality Level
feature
can remove trace contaminants
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
SimpliPak®
resistivity
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
pore size
0.05 μm pore size
compatibility
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
shipped in
ambient
General description
  • El cartucho de purificación SimpliPak® 1 está diseñado para eliminar contaminantes iónicos y orgánicos hasta concentraciones traza cuando se alimenta con agua Elix® / RO / destilada. 
  • El cartucho está fabricado con materiales limpios y de gran pureza para reducir al mínimo la lixiviación de contaminantes extraíbles.
Application
Elimina los contaminantes iónicos y orgánicos hasta concentraciones de trazas.
Features and Benefits
  • Fungible genuino para la sustitución del Módulo de purificación SmartPak® 1 SIPK0SIA1
  • Fácil mantenimiento: fácil de instalar y de sustituir.
  • Genera agua sin contaminantes iónicos ni orgánicos mediante tecnologías de intercambio iónico y carbón activo. 
  • Certificado de calidad disponible en línea.
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany