Documentos clave
SCC323
Sigma-Aldrich
Organoides intestinales de colon 3dGRO®, edad 33 (Prep 88-C)
Cryopreserved patient derived gastrointestinal organoids (PDOs)
About This Item
UNSPSC Code:
41106509
NACRES:
NA.81
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
General description
Los organoides derivados del paciente (PDO) son nuevos modelos celulares tridimensionales in vitro que preservan la fisiología tisular original y la patología molecular, lo que representa una alternativa clínicamente significativa a las líneas celulares tradicionales en 2D y una herramienta eficaz para refinar y reducir los modelos animales. Los PDO pueden derivarse de biopsias de pacientes adultos o tejidos resecados que contienen poblaciones de células madre LGR5+ nativas y cultivadas dentro de un sustrato rico en ECM utilizando medios especializados para organoides como los medios acondicionados L-WRN. Los organoides derivados de tejido adulto son fenotípica y genéticamente estables en cultivo prolongado, presentando fenotipos más maduros en comparación con los organoides derivados de las iPSC. Es importante destacar que los PDO han demostrado ser capaces de predecir las respuestas clínicas de los pacientes a la quimioterapia.
Ahora ofrecemos un biobanco completo de organoides gastrointestinales humanos derivados de tejidos muy bien caracterizados de pacientes sanos y enfermos. El biobanco de organoides intestinales contiene más de 50 organoides intestinales muy bien caracterizados de pacientes sanos y enfermos derivados de múltiples regiones del sistema digestivo, como el intestino delgado (duodeno, íleon), el estómago, el recto y el colon.
Características de la línea celular
  • Sexo: Mujer
  • Edad: 33 años
  • Órgano: Colon
  • Enfermedad: Sana
Cell Line Origin
Humano, organoide
Packaging
≥1500 organoides viables/vial
Storage and Stability
Conservar en nitrógeno líquido. Los organoides pueden cultivarse durante un mínimo de 10 pases después de la descongelación inicial sin que ello afecte de manera significativa a la expresión ni a la funcionalidad del marcador celular.
Legal Information
Los organoides 3dGRO® se obtuvieron utilizando la tecnología de organoides HUB
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales. El comprador de este producto deberá aceptar los términos de uso de HUB, que serán reconocidos y aceptados por separado por dicho comprador, antes de la transferencia de este producto al comprador.
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.