Documentos clave
QTUMMPKEX
Milli-Q
Kit: Cartucho Quantum® EX y Millipak®
Kit with Millipak® 40 Express Filter, For use with Milli-Q® water purification systems.
Sinónimos:
Kit: Cartucho Quantum® EX y filtro final Millipak ® 40 Express
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.13
material
PVDF filter
polypropylene and polyethylene cartridge
Quality Level
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Millipak®
Quantum®
General description
Este kit está compuesto por un cartucho Quantum® EX y un filtro final Millipak® 40.
El cartucho de ultrafiltración Quantum® EX contiene una combinación de medios de purificación cuidadosamente seleccionados para eliminar las trazas de contaminantes que afectan a aplicaciones específicas.
El cartucho está fabricado con polipropileno y polietileno, que son adecuados para la producción de agua ultrapura y están calificados para pocos extraíbles orgánicos e iónicos.
El filtro Millipak® 40 produce agua sin partículas y sin bacterias para cumplir con los estrictos requisitos de las aplicaciones científicas.
Application
El kit contiene resinas Organex e Ionex para la eliminación de trazas de sustancias orgánicas e iones.
Features and Benefits
  • El cartucho de ultrafiltración Quantum® EX ha sido diseñado para eliminar las concentraciones trazas de sustancias orgánicas e iones del agua ultrapura
  • El filtro Millipak® 40 está fabricado con membranas de PVDF Durapore® que proporcionan altos caudales y rendimientos, bajos extraíbles y una amplia compatibilidad química.
  • La membrana está soportada por un disco de plástico rígido con canales que garantiza un elevado flujo de agua y resistencia a las variaciones de presión sin riesgo de rotura de la membrana.
  • Las membranas de filtración Millipak® tienen un diseño único y limpio de discos apilados, lo que permite un volumen de retención y un desprendimiento de partículas mínimos.
  • El filtro Millipak® 40 se conecta a la salida del punto de suministro de agua, como los POD de los sistemas de purificación de agua Milli-Q.®
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración
  • Aplicación: Análisis generales de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Purificación del agua
  • Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 μm. Consulte la sección «Utilización del sistema» de la guía del usuario del sistema (suministrada con el sistema)
  • Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco
  • Consideraciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany