Documentos clave
MMSUPREMV
Millipore
Herramienta MILLIFLEX OASIS® para retirada del portamembranas
for use with Milliflex Oasis® pumps
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.79
packaging
pack of 1 unit
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® pumps
shipped in
ambient
General description
El sistema de filtración MILLIFLEX OASIS® ofrece una solución para simplificar y garantizar el proceso de análisis microbiológico con niveles superiores de productividad, fiabilidad de los resultados y cumplimiento de la normativa. Cada unidad de filtración MILLIFLEX OASIS® está compuesta por un portamembranas que se desecha después de la filtración de la muestra. La herramienta de retirada del portamembranas MILLIFLEX OASIS® es un accesorio que puede utilizarse para facilitar la retirada del portamembranas.
Application
El sistema MILLIFLEX OASIS® encuentra su aplicación en los análisis del grado de contaminación microbiana y el control del agua en el análisis de la cerveza, el agua embotellada, los cosméticos y los productos farmacéuticos.
Legal Information
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany