Merck
MFGL20SF3
Millipore
Durapore® 0,22 µm, cápsula de llenado final Millipak®
Millipak® Final Fill 200
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Materiales
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; irradiated
Línea del producto
Millipak® Final Fill 200
Características
hydrophilic
técnicas
sterile filtration: suitable
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.22 μm pore size
Adaptador
fitting (19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany