Documentos clave
MABN774
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-TDP-43, clon DB9
clone DB9, from mouse
Sinónimos:
TAR DNA-binding protein 43, TDP-43, TDP43, TAR DNA binding protein-43
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
DB9, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TARDBP(23435)
General description
La proteína de unión al ADN TAR 43 (TDP-43) pertenece a la familia de proteínas hnRNP y desempeña un papel importante en la transcripción, empalme pre-ARNm, estabilidad del ARNm y transporte del ARNm. Está involucrada en el empalme de la apolipoproteína A-II y el gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Esta proteína se expresa mucho en páncreas, placenta, pulmón, sistema genital y bazo. Se han asociado mutaciones en la TDP-43 con la esclerosis lateral amiotrófica, la demencia frontotemporal, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer.
Immunogen
Se generó un anticuerpo contra un inmunógeno compuesto por una proteína recombinante etiquetada con His correspondiente a los restos de aminoácidos 208 a 414 de la TDP-43 humana.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:50 de un lote representativo detectó la TDP-43 en tejido de tálamo, páncreas y cerebelo humano.
Detección de la TDP-43 utilizando este anticuerpo anti-TDP-43, clon DB9, validado para utilizar en inmunotransferencia Western e IHC.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células SH-SY-5Y.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): 2 µg/ml de este anticuerpo detectaron la TDP-43 en 10 µg de lisado de células SH-SY-5Y.
Target description
~43 kDa observados
Physical form
Presentación: Purificada
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Silvia Silva-Hucha et al.
Neurotherapeutics : the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, 21(3), e00340-e00340 (2024-03-13)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a rare neuromuscular disease characterized by severe muscle weakness mainly due to degeneration and death of motor neurons. A peculiarity of the neurodegenerative processes is the variable susceptibility among distinct neuronal populations, exemplified by the