MABF956
Anti-Mouse CD36 Antibody, Clone 63
clone 63, from mouse
Sinónimos:
Glycoprotein IIIb, GPIIIB, PAS IV, PAS-4, Platelet glycoprotein IV, GPIV, CD antigen CD36
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
63, monoclonal
reactividad de especies
mouse, rat
técnicas
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
isotipo
IgAκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Cd36 (12491)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Inhibition Analysis: A representative lot detected Mouse CD36 in Inhibition applications (Patel, S.N., et. al. (2004). J Infect Dis. 189(2):204-13).
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD36 in one million RAW264.7 cells.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable