KZRVA10TH1
Opticap XL 10 Viresolve NFR TC/HB
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyethersulfone
polypropylene
Nivel de calidad
Parámetros
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
Tamaño de la unidad
10 in.
diám. conexión a entrada
1 1/2 in.
diám. conexión a salida
9/16 in.
Matriz
Viresolve® NFR
Adaptador
16 mm (5/8 in.) hose barb
1/4 in. hose barb (double O-ring Seal)
inlet sanitary flange
outlet hose barb
38 mm (1 1/2 in.) sanitary flange drain/vent
idoneidad
suitable for endotoxin