Documentos clave
HSTCMAG28SPMX21
Millipore
Panel de células T de alta sensibilidad humana MILLIPLEX® - para 21 analitos - Análisis múltiple para inmunología
Simultaneous analyze low levels of cytokine and chemokine biomarker with the High Sensitivity Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Sinónimos:
Human high-sensitivity cytokine multiplex kit, Luminex® human high-sensitivity cytokine immunoassay, Millipore human high-sensitivity cytokine panel
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Quality Level
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Milliplex®
assay range
accuracy: 98-107%
sensitivity: 0.11-8.17 pg/mL
(Overnight Incubation minDC)
standard curve range: 0.18-750 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 0.24-1,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 0.24-1,000 pg/mL
(IL-21)
standard curve range: 0.31-1,250 pg/mL
(IL-8)
standard curve range: 0.31-1,250 pg/mL
(MIP-1α)
standard curve range: 0.37-1,500 pg/mL
(IL-7)
standard curve range: 0.45-1,750 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-12 (p70))
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 0.61-2,500 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 0.61-2,500 pg/mL
(MIP-3α)
standard curve range: 0.73-3,000 pg/mL
(IL-17A)
standard curve range: 0.92-3,750 pg/mL
(MIP-1β)
standard curve range: 1.22-5,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 1.46-6,000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 1.46-6,000 pg/mL
(ITAC)
standard curve range: 1.83-7,500 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 18.3-75,000 pg/mL
(Fractalkine)
standard curve range: 7.93-32,500 pg/mL
(IL-23)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
technique(s)
multiplexing: suitable
compatibility
configured for Premixed
detection method
fluorometric (Luminex xMAP)
shipped in
wet ice
General description
Las citocinas son polipéptidos inmunomoduladores que desempeñan un papel clave en las respuestas inmunitarias adaptativas e innatas. Término genérico, “citocinas” abarca las miocinas (producidas por las células musculares), las linfocinas (producidas por las células Th activadas), las interleucinas (que actúan como mediadores entre las células T) y las quimiocinas (responsables de la migración de las células T). Las citocinas, uno de los mecanismos reguladores del sistema inmunitario, actúan en las fases de reconocimiento, activación o efectora de una respuesta inmunitaria, modulando el desarrollo y las actividades funcionales de los subtipos de células T, células B y células mieloides. Por consiguiente, la investigación en la que intervienen citocinas desempeña un papel significativo en el logro de una comprensión más profunda del sistema inmunitario y de su respuesta polifacética a la mayoría de los antígenos, en especial las respuestas que componen el proceso inflamatorio. En muchos cuadros clínicos y subclínicos de una enfermedad, como las enfermedades autoinmunitarias, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los trastornos neurológicos y el cáncer, se observan bajos niveles de inflamación. Por consiguiente, medir niveles de picogramos de las citocinas es fundamental para comprender la patogenia de estas enfermedades.
El panel de microesferas magnéticas de células T humanas de alta sensibilidad MILLIPLEX® debe utilizarse para la cuantificación simultánea de cualquiera o todos los analitos siguientes en muestras de plasma, suero y sobrenadantes de cultivos celulares o tisulares humanos: Fractalquina, GM-CSF, IFNγ, IL-1γ, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (P70), IL-13, IL-17A, IL-21, IL-23, ITAC, MIP-1γ, MIP-1γ, MIP-3γ
y TNFγ.
La plataforma Luminex® xMAP® utiliza un formato de inmunoanálisis con microesferas magnéticas para conseguir la velocidad y la sensibilidad ideales destinadas a cuantificar varios analitos simultáneamente, lo que mejora de manera notable la productividad al tiempo que conserva un valioso volumen de muestra.
Tipo de panel: Citocinas/quimiocinas
Specificity
Reactividad cruzada
No hay reactividad cruzada detectable dentro del panel.
Application
  • Analitos: Fractalquina, GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (P70), IL-13, IL-17A, IL-21, IL-23, ITAC, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, TNF-α
  • Dado que existen características únicas relativas a la preparación de la muestra y la configuración del análisis, lea el protocolo completo antes de ejecutar el análisis.
  • Tipo de muestra recomendado: suero, plasma o lisado tisular/celular y sobrenadante de cultivo
  • Tiempo de ejecución del análisis: Durante la noche
  • Categoría de investigación: inflamación e inmunología
  • Subcategoría de investigación: respuesta inmunitaria, trastornos metabólicos, enfermedad inflamatoria crónica, enfermedad cardiovascular, neurociencia
Storage and Stability
Almacenamiento recomendado para los componentes del kit a 2 - 8°C.
Other Notes
Póngase en contacto con el servicio técnico para conocer la linealidad de la dilución.
Sensibilidad: Consulte el protocolo del kit para conocer las sensibilidades individuales del ensayo.
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Zhiwu Jiang et al.
Biomarker research, 10(1), 13-13 (2022-03-26)
Adoptive cell therapy (ACT) is a particularly promising area of cancer immunotherapy, engineered T and NK cells that express chimeric antigen receptors (CAR) are being explored for treating hematopoietic malignancies but exhibit limited clinical benefits for solid tumour patients, successful
María Juncal-Ruiz et al.
Journal of neuroinflammation, 15(1), 63-63 (2018-03-02)
Low-grade inflammation has been repeatedly associated with both excess weight and psychosis. However, no previous studies have addressed the direct effect of body mass index (BMI) on basal serum cytokines in individuals with first-episode psychosis (FEP). The aim of this
Ankura Singh et al.
Chest, 154(6), 1301-1310 (2018-07-22)
Previously healthy firefighters with World Trade Center (WTC) dust exposure developed airway disease. Risk factors for irritant-associated asthma/COPD overlap are poorly defined. This study included 2,137 WTC-exposed firefighters who underwent a clinically indicated bronchodilator pulmonary function test (BD-PFT) between 9/11/2001
Kavita Mathi et al.
Clinical immunology (Orlando, Fla.), 231, 108828-108828 (2021-08-24)
COVID-19 is characterized by a dysregulation of inflammatory cytokines ultimately resulting a cytokine storm that can result in significant morbidity and mortality. We developed an in-vitro assay using activated peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) stimulated with lipopolysaccharide (LPS) or CD3 + CD28
Liang Zhao et al.
Environmental health perspectives, 130(2), 27007-27007 (2022-02-15)
Insulin resistance (IR) affects the development of type 2 diabetes mellitus (T2DM), which is also influenced by accumulated fine particle air pollution [particulate matter (PM) with aerodynamic diameter of <2.5μm (PM2.5)] exposure. Previous experimental and epidemiological studies have proposed several