Documentos clave
CP1ALLRES
Milli-Q
Cartucho AFS®
For AFS® 3 systems
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Quality Level
feature
Virgin ion-exchange resins for ion removal
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
AFS®
resistivity
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
compatibility
for use with AFS® (1999-2012)
shipped in
ambient
General description
Los cartuchos AFS® contienen una combinación de medios de purificación cuidadosamente seleccionados para eliminar los contaminantes iónicos en concentraciones traza que afectan a aplicaciones específicas. Los cartuchos están fabricados con polipropileno y polietileno, que son adecuados para la producción de agua purificada y aptos para bajas concentraciones de sustancias orgánicas y extraíbles iónicos.
Application
El cartucho AFS® elimina los contaminantes iónicos para adaptarse a la calidad de agua requerida para sus aplicaciones.
Features and Benefits
  • Calidad del agua garantizada.
  • Garantiza el cumplimiento de las especificaciones del sistema.
  • La tecnología de purificación implica el uso de resinas de intercambio iónico para la eliminación de los iones.
Components
Resinas de intercambio iónico vírgenes para la eliminación de iones
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany