Documentos clave
ABF114
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-MSR1/CD204
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Macrophage scavenger receptor types I and II, Macrophage acetylated LDL receptor I and II, Scavenger receptor class A member 1, CD204
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MSR1(4481)
General description
Los receptores depuradores de los macrófagos (MSR) son glucoproteínas de membrana que intervienen en el reconocimiento y la captación de una amplia variedad de macromoléculas con carga negativa. Hay dos tipos de estos receptores que difieren en la región C-terminal. Los MSR desempeñan un papel clave en la depuración de una variedad de macromoléculas: lipoproteínas modificadas, productos finales de glucosilación avanzado (AGE) y proteína b amiloide (Abeta). Si bien la función normal de los MSR está asociada con la adhesión celular y los mecanismos de defensa del huésped, también se han implicado en el desarrollo de aterosclerosis y depósito de Ac en la enfermedad de Alzheimer (EA). La observación de que el alelo 4 del gen de la apolipoproteína E está asociado con un mayor riesgo de EA ha inducido a investigar el metabolismo de las lipoproteínas en el cerebro de los pacientes con EA. Se ha encontrado que el MSR tipo I se expresa en las células de la microglía y Mato, pero no en los astrocitos ni en las neuronas. En el cerebro de la EA, el MSR de tipo I se expresa fuertemente en las células de la microglía que están asociadas con las placas seniles. Debido a que las placas seniles contienen AGE, que son una fuente de radicales libres que podrían provocar daño oxidativo al cerebro, es posible que los MSR tengan un papel mediador en la endocitosis de las AGE.
Immunogen
Epítopo: Dominio extracelular
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al dominio extracelular de los MSR1/CD204 humanos.
Application
Análisis mediante citometría de flujo: 1,0 µg de este anticuerpo de un lote representativo detectó MSR1/CD204 en células de leucemia mielógena 1X10E6 K562.
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
El anticuerpo anti-MSR1/CD204 es un anticuerpo contra el MSR1 para utilizar en WB e FC.
Subcategoría de investigación
Inmunoglobulinas e inmunología
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células THP-1.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): 2,0 µg/ml de este anticuerpo detectaron el MSR1/CD204 en 10 µg de lisado de células THP-1.
Target description
~ 42 y 49 kDa observados. Se prevé que este anticuerpo muestre reacción cruzada con todas las isoformas de MSR1/CD204 (isoforma 1 - ~49 kDa, isoforma 2 - ~40 kDa e isoforma 3 - ~42 kDa).
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c