AB9834
Anti-Tyrosine Kinase Receptor C Antibody
serum, Chemicon®
Sinónimos:
trkC
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, human, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Ntrk3(18213)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable