Documentos clave
AB5847
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-receptor del glutamato 1, fosfoSer 831
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
GluR1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIA1(2890)
Specificity
Reconoce el receptor de glutamato 1 [GluR1], fosfoSer831. El anticuerpo reconoce una proteína de ~100 kDa correspondiente al GluR1 fosforilado en la Ser831 en homogeneizado de hipocampo de rata. El inmunomarcaje de la proteína GluR1 es bloqueado por el péptido inmunógeno, pero no por el no-fosfopéptido correspondiente. La secuencia inmunógena es 100 % homóloga en humanos y ratones.
Immunogen
Epítopo: fosfoSer 831
Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos que rodean a la fosfoSer831 del GluR1 de rata.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección del receptor de glutamato 1 utilizando este anticuerpo anti-receptor del glutamato 1, fosfoSer 831 validado para su uso en WB.
Inmunotransferencia Western e inmunotransferencia por puntos: 1:500-1:1000. La dilución de trabajo debe basarse en el tejido y en el estado de fosforilación previsto.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Target description
100 kDa
Linkage
Sustituye a: 05-823
Physical form
Inmunoglobulina purificada por afinidad. Líquido en HEPES 10 mM, pH 7,5, con NaCl 150 mM, BSA 100 μg/ml y glicerol al 50 %.
Purificado por inmunoafinidad
Storage and Stability
Mantener durante 1 año a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Neuronas del hipocampo, lisados de tejido cerebral de rata o lisado de tejido cerebral de ratón
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Marion Rame et al.
PloS one, 12(5), e0177036-e0177036 (2017-05-05)
Single sub-anesthetic doses of ketamine can exacerbate the symptoms of patients diagnosed with schizophrenia, yet similar ketamine treatments rapidly reduce depressive symptoms in major depression. Acute doses of the atypical antipsychotic drug clozapine have also been shown to counteract ketamine-induced
Men C Tan et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 11, 124-124 (2017-05-19)
Transcription of new RNA is crucial for maintaining synaptic plasticity, learning and memory. Although the importance of synaptic plasticity-related messenger RNAs (mRNAs) is well established, the role of a large group of long non-coding RNAs (lncRNAs) in long-term potentiation (LTP)
Jocelyn Widagdo et al.
Cellular and molecular neurobiology, 40(7), 1213-1222 (2020-02-14)
Excitatory neurotransmission relies on the precise targeting of α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA)-type glutamate receptors to the neuronal plasma membrane. Activity-dependent ubiquitination of AMPA receptor (AMPAR) subunits sorts internalised receptors to late endosomes for degradation, which ultimately determines the number of AMPARs
Mónica Fernández-Monreal et al.
Journal of cell science, 129(14), 2793-2803 (2016-06-04)
Hippocampal synaptic plasticity involves both membrane trafficking events and intracellular signaling, but how these are coordinated is far from clear. The endosomal transport of glutamate receptors in and out of the postsynaptic membrane responds to multiple signaling cascades triggered by
Sumasri Guntupalli et al.
The Journal of biological chemistry, 292(20), 8186-8194 (2017-04-06)
The accumulation of soluble amyloid-β (Aβ) peptides produces profound neuronal changes in the brain during the pathogenesis of Alzheimer's disease. Excessive levels of Aβ disrupt excitatory synaptic transmission by promoting the removal of synaptic AMPA receptors (AMPARs), dendritic spine loss