Documentos clave
AB3256-I
Sigma-Aldrich
Anti-luciferasa
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Luciferin 4-monooxygenase
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity (predicted by homology)
all
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Photinus pyralis ... Loc116160065(116160065)
General description
La luciferina 4-monooxigenasa (UniProt: P08659; también conocida como EC: 1.13.12.7, Luciferasa) es una enzima peroxisómica que pertenece a la familia de enzimas de unión a AMP dependientes del ATP. Cataliza la producción de oxiluciferina a partir de luciferina en una reacción dependiente de ATP y magnesio, y libera un fotón de luz cuando la oxiluciferina vuelve al estado fundamental. Esta reacción procede en dos etapas, en la primera de las cuales se produce la adenilación de la luciferina y en la segunda la luciferasa actúa como una oxigenasa sobre la adenil-luciferina para producir oxiluciferina y dióxido de carbono; la descomposición de la oxiluciferina produce un fotón de luz de 562 nm. La luciferasa de la luciérnaga se utiliza comúnmente en el ensayo reportero en el que la emisión de luz total es proporcional a la actividad de la luciferasa de la muestra.
Specificity
Este anticuerpo policlonal de conejo detecta la luciferasa de la luciérnaga.
Immunogen
Epítopo: desconocido
Luciferasa de luciérnaga recombinante de longitud completa etiquetada con GST.
Application
Análisis mediante inmunocitoquímica: Una dilución 1:500 de un lote representativo detectó luciferasa en células HeLa transfectadas con plásmido de expresión de luciferasa.
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
El anti-luciferasa, Nº de ref. AB3256-I, es un anticuerpo policlonal de conejo que detecta la luciferasa de luciérnaga y que ha sido probado para su uso en inmunocitoquímica e inmunotransferencia Western.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HeLa transfectadas con plásmido de expresión de luciferasa.
Análisis de inmunotransferencia Western: Una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó luciferasa en células HeLa transfectadas con plásmido de expresión de luciferasa.
Target description
~58 kDa observados; 60,75 kDa calculados. Pueden observarse bandas no caracterizadas en algunos lisados.
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificada por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c