Documentos clave
8.43075
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl acetate
for synthesis
Sinónimos:
4-Nitrophenyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
181.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
212-593-5
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
mp
77-79 °C
transition temp
flash point >110 °C
density
1.244 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI key
QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 77 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Sens. 1
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2