1.46720
Agar de triptona y soja - Placas de contacto listas para usar
Thiosulphate, Lecithin, Histidine, Tween®, ICR Plate with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, suitable for surface monitoring
Sinónimos:
CASO Agar, Casein Soybean Digest Agar with Lecithin, Tween, Histidine andThiosulfate, TSA, Tryptic Soy Agar, Tryptic Soy Agar with neutralizer, Tryptone Soya Agar
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; irradiated
Formulario
solid
Características
ready-to-use
composición
Casein Soybean Digest Agar with Lecithin, Tween, Histidine and Thiosulfate
Histidine
Lecithin
Thiosulphate
Tween®
envase
single packed of
técnicas
Rapid Sterility Testing: suitable
placa diám.
55 mm
aplicaciones
pharmaceutical
surface monitoring
compatibilidad
stand alone
idoneidad
aerobic bacteria
anaerobic bacteria
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable