Documentos clave
1.46075
Millipore
Agar HEIMPLATE R2A
Heimplate, EP, JP, ICR Settle Plate for long Incubation, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Sinónimos:
Agar 2A de Reasoner
About This Item
UNSPSC Code:
41106200
NACRES:
NA.74
agency
EP
JP
Quality Level
sterility
sterile
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use
ICR Settle Plate for long Incubation
packaging
box of 20-120 plates
manufacturer/tradename
Heimplate
technique(s)
microbiological culture: suitable
plate diam.
90 mm
plate filling volume
30 mL
pH
7.2 ( in H2O)
application(s)
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
heterotrophic bacteria
General description
El agar R2A (agar de Reasoner 2A) está diseñado para promover el crecimiento de microorganismos que crecen en entornos con pocos nutrientes, como el agua. La reducida cantidad de nutrientes en el medio permite el crecimiento de microorganismos aerobios y heterótrofos, que se adaptan a una baja concentración de nutrientes. Cada placa de sedimentación tiene un diámetro de 90 mm y los paquetes vienen en envases individuales en fundas transparentes e impermeables al peróxido de hidrógeno (no irradiadas).
Application
Las placas de agar R2A están diseñadas para el recuento microbiano total en agua para inyectables a granel, agua muy purificada y agua purificada a granel.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1