Documentos clave
1.15228
Millipore
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid
pKa (20 °C)7.15, ≥99% (alkalimetric)
Sinónimos:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, BES
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H15NO5S
Número de CAS:
Peso molecular:
213.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161703
Número índice de la CE:
233-465-5
NACRES:
NA.05
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (alkalimetric)
Formulario
solid
pKa (20 °C)
7.15
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CC[N+H](CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO5S/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12)
Clave InChI
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
buffer substance BES
Nota de análisis
Assay (alkalimetric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
UV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, water): ≤ 0.05
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.5 %
Biological buffer, pKa at 20 °C: 7.15
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable