Merck
1.02092
SAFC
Dicitrato de tricalcio tetrahidratado
EMPROVE® ESSENTIAL, USP, FCC, E 333
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Dicitrato de tricalcio tetrahidratado
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10Ca3O14 · 4H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
570.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número E:
E333
Número índice de la CE:
212-391-7
Agency
USP
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FCC
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
solid
pH
5-6 (20 °C, 25 g/L in H2O, slurry)
solubilidad
0.85 g/L
aplicaciones
pharmaceutical
solid formulation
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[O-]C(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[O-]C(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.O.O
InChI
1S/2C6H8O7.3Ca.4H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;;3*+2;;;;/p-6
Clave InChI
LNIZKKFWMDARJV-UHFFFAOYSA-H
Descripción general
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Aplicación
El dicitrato de tri-calcio es una sal de calcio orgánica con un elevado contenido de calcio, lo que la convierte en una fuente de calcio muy económica para aplicaciones farmacéuticas y alimentarias. También se utiliza como ajustador del pH o amortiguador.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable