Documentos clave
1.00888
Millipore
Suplemento selectivo para Clostridium perfringens
For the preparation of TSC Agar, For the enumeration of Clostridium perfringens
Sinónimos:
Suplemento para Clostridium perfringens
About This Item
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
Quality Level
form
lyophilized powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
solubility
83 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Clostridium spp.
General description
El suplemento selectivo para Clostridium perfringens contiene el antibiótico D-cicloserina que inhibe la flora bacteriana acompañante y hace que las colonias en desarrollo se mantengan más pequeñas. También reduce la difusión y el perturbador ennegrecimiento en torno a las colonias de Clostridium perfringens. El 4-metilumbeliferilfosfato (MUP) es un sustrato fluorógeno de la fosfatasa alcalina y la fosfatasa ácida. La fosfatasa ácida es un indicador muy específico de Clostridium perfringens y divide el sustrato fluorógeno MUP. La fluorescencia del producto resultante, la 4-metilumbelilferona, puede identificarse en luz UV de longitud de onda larga, lo que sugiere la presencia de Clostridium perfringens.
Application
El suplemento selectivo para Clostridium perfringens se utiliza para el enriquecimiento del agar TSC (base) durante el recuento de Clostridium perfringens en los productos alimentarios y otros materiales.
Linkage
Sustituye a: 1008880017
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3