Merck
D-200
Supelco
Dipyanone solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinónimos:
(+-)-4,4-Diphenyl-6-pyrrolidino-heptan-3-one, 4,4-Diphenyl-6-(1-pyrrolidinyl)-3-heptanone (ACI)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H29NO
Número de CAS:
Peso molecular:
335.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
descripción
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1 mg/mL in methanol
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)