Merck
Z284130
Spinring® magnetic stirring bar
size 2 in. × 5/16 in.
Sinónimos:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiales
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37140-0020
Longitud
50.8 mm
Diámetro
8 (57.2mm ring O.D) mm
tamaño
2 in. × 5/16 in.
Descripción general
Bars with a removable stabilizing ring to keep bar centered.
Información legal
Spinring is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)