Z137391
ACE mini-blade
fits shaft o.d., 6 mm
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE
feature
fits shaft o.d. 6 mm
for flask size 50 ‑ 250 mL
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ace Glass 9542-20
diam.
64 mm
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)