Merck
W360000
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)butanol
97%, FG
Sinónimos:
4-(Methylthio)-1-butanol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3S(CH2)4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
120.21
Número de FEMA:
3600
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
12.078
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.487 (lit.)
bp
95-98 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
cabbage; alliaceous; sulfurous
cadena SMILES
CSCCCCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-7-5-3-2-4-6/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
JNTVUHZXIJFHAU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)