Merck
W271918
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methylbutyrate
≥98%, FCC, FG
Sinónimos:
Methyl 2-methylbutanoate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH(CH3)COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Número de FEMA:
2719
Beilstein:
1720409
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2085
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.483
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
fruity; ethereal
grado:
FG
Kosher
origen biológico:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.393 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
densidad
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fruity; ethereal
cadena SMILES
CCC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-5(2)6(7)8-3/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
OCWLYWIFNDCWRZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Methyl 2-methylbutyrate is an important odor-active constituent of pineapple[1], apple[2], cantaloupe[3], cucumber[4] and strawberries.[5]
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Evaluation of potent odorants in cucumbers (Cucumis sativus) and muskmelons (Cucumis melo) by aroma extract dilution analysis
Schieberle P, et al.
Journal of Food Science, 55(1), 193-195 (1990)
Within-season volatile and quality differences in stored fresh-cut cantaloupe cultivars.
Beaulieu JC.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(22), 8679-8687 (2005)
Stir bar sorptive extraction (SBSE)-enantio-MDGC-MS-a rapid method for the enantioselective analysis of chiral flavour compounds in strawberries.
Kreck M, et al.
European Food Research and Technology, 213(4), 389-394 (2001)
Determination of potent odorants in apple by headspace gas dilution analysis.
Komthong P, et al.
LWT--Food Science and Technology, 39(5), 472-478 (2006)
Yukiko Tokitomo et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 69(7), 1323-1330 (2005-07-26)
By application of aroma extract dilution analysis (AEDA) to an aroma distillate prepared from fresh pineapple using solvent-assisted flavor evaporation (SAFE), 29 odor-active compounds were detected in the flavor dilution (FD) factor range of 2 to 4,096. Quantitative measurements performed