NORS39007
Norell® Select Series™ 3 mm NMR tubes
frequency 900 MHz
Sinónimos:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Productos recomendados
material
colorless tube
glass tube
feature
neck thread push fit
packaging
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
Norell S-3-900-7
parameter
900 MHz frequency
L
7 in.
O.D. × I.D.
3 mm × 2.4 mm
camber
±0.003 mm
concentricity
±0.002 mm
tube diam.
3 mm
wall thickness
0.58 mm
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)