JKA4077
Vinylsulfone-PEG-Vinylsulfone
average MN 5,000, cross-linking reagent thiol reactive
Sinónimos:
Vinylsulfone-PEG-Vinylsulfone, VS-PEG-VS
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Vinylsulfone-PEG5K-Vinylsulfone, average Mn 5,000
form
solid
mol wt
average Mn 5,000
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
General description
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)