Documentos clave
GF88828004
Cobalt-chromium-tungsten-nickel-iron-manganese alloy, Co50Cr20W15Ni10Fe3Mn2
foil, 300 x 300mm, 0.25mm thickness
Sinónimos:
CN010300
About This Item
UNSPSC Code:
11101712
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 888-280-04
size × thickness
300 mm × 300 mm × 0.25 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)