GF73330264
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm
Sinónimos:
SI633110
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 733-302-64
tamaño
50 × 50 mm
grosor
1.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)